The tolerance range for items assigned freezer storage at -20°C is -10 to -25°C.
SML1395
Arachidonic acid sodium salt
from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC), waxy solid, lipid precursor
Sinonimo/i:
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Sodium arachidonate, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid sodium salt, 20:4
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
Origine biologica
Mortierella alpina
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
waxy solid
Colore
white to off-white
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[Na])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the tolerance range around -20C for the recommended storage temperature of SML1395
1 risposta-