Documenti fondamentali
1.04078
SAFC
Gelatin
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Gelatin
Scegli un formato
1 KG
89,00 €
25 KG
956,00 €
89,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
89,00 €
25 KG
956,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Numero indice EU:
232-554-6
89,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
coarse powder
powder
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
applicazioni
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Gelatin is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical application, gelatin has been used primarily for solid oral dosage forms.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.