G1890
Porcine Gelatin
from porcine skin, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom, suitable for electrophoresis and cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gelatina, powder, gel strength ~300 g Bloom, Type A, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture
Origine biologica
Porcine skin
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Tipo
Type A
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
PM
50—100 kDa
Confezionamento
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Concentrazione
70—90% Biuret
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Copertura della superficie
100‑200 μg/cm2
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Il prodotto deriva dalla cute porcina.
- Libera da proteasi.
- Sotto forma di gelatina in polvere per una manipolazione facile e pratica.
- Si adatta a svariati impieghi nelle colture cellulari e nelle tecniche elettroforetiche.
- Fornisce copertura superficiale adeguata per diverse applicazioni.
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocolli
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.