Documenti fondamentali
1.02930
Supelco
1,2-Dichlorobenzene
for extraction analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
Scegli un formato
1 L
93,70 €
2.5 L
160,00 €
93,70 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
93,70 €
2.5 L
160,00 €
About This Item
Formula condensata:
1,2-(Cl)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
202-425-9
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
180 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
1.33 hPa ( 20 °C)
93,70 €
Spedizione prevista il13 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
640 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-12 % (v/v)
Impurezze
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
P. ebollizione
180 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Solubilità
0.13 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as HCl): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.01 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.0 °C - closed cup