Documenti fondamentali
1.02143
SAFC
Fosfato di calcio
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di calcio, penta-Calcium hydroxide triphosphate, fosfato di calcio tribasico, ortofosfato di tricalcio
Scegli un formato
1 KG
279,00 €
25 KG
814,00 €
279,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
279,00 €
25 KG
814,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ca3O8P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E341 (iii)
Numero indice EU:
231-840-8
279,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
1670 °C
Densità
3.14 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
In risposta alle sfide della produzione di forme farmaceutiche solide, abbiamo sviluppato un esauriente portafoglio di prodotti tenendo presente le specifiche esigenze delle forme di dosaggio solide. Anche se esse sono fra le più consolidate nel mercato farmaceutico, la complessità della produzione dei prodotti finiti pone problematiche sempre più difficili.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il fosfato acido di calcio è un ingrediente comunemente impiegato in ambito alimentare e farmaceutico. In campo farmaceutico, il fosfato acido di calcio è principalmente usato come agente di riempimento/legante.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.