1.02144
Idrogenofosfato di calcio
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di calcio
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Dimensione particelle
(see specification)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
370 °C (decomposition)
Densità
2.89 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+]
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1