918601
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Sinonimo/i:
α-Tri-Calcium phosphate, TCP powder, α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Scegli un formato
160,00 €
Scegli un formato
About This Item
160,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Dimensione particelle
<500 μm
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)