Documenti fondamentali
1.02110
SAFC
Calcium hydroxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 526
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Calcium hydroxide
Scegli un formato
1 KG
62,00 €
25 KG
189,00 €
50 KG
329,00 €
500 KG
Chiedi
62,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
62,00 €
25 KG
189,00 €
50 KG
329,00 €
500 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
Ca(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero E:
E526
Numero indice EU:
215-137-3
62,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
550 °C (decomposition)
Densità
2.24 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Calcium hydroxide is used as pH adjuster in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as additive for food and beverage.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.