1.02111
Calcium hydroxide
for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions
Sinonimo/i:
Calcium hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
complies with DIN 19266
Potenza
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
550 °C (decomposition)
Solubilità
1.7 g/L
Densità
2.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Applicazioni
Calcium hydroxide (calcium dihydroxide or Ca(OH)2) is a reference buffer solution used to calibrate pH electrodes and pH instruments.
Risultati analitici
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1