1.02102
Calcium lactate pentahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 327
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Calcium lactate pentahydrate
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
Temp. autoaccensione
610 °C
Potenza
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
240 °C
Densità bulk
300‑500 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ca+2].[O-]C(=O)C(O)C.[O-]C(=O)C(O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento