Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 171,00 € |
Informazioni su questo articolo
171,00 €
Nome del prodotto
Luxol® fast blue solution,
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
0.800 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| density 0.800 g/cm3 | density - | density 0.808 g/mL at 20 °C | density 1.007 g/mL at 20 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?