Documenti fondamentali
1.02066
Supelco
Carbonato di calcio
precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Scegli un formato
250 G
46,00 €
1 KG
115,00 €
50 KG
3.730,00 €
46,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
46,00 €
1 KG
115,00 €
50 KG
3.730,00 €
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-439-9
NACRES:
NA.21
Saggio:
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Stato:
solid
46,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
Stato
solid
Potenza
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.2% Substances insoluble in acetic acid
Perdita
≤ 1.0% loss on drying, 200 °C
Dimensione particelle
~14 μm (D 50)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
300‑1400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
As: ≤0.0004%
Ba:, passes test
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mg and allied cations: ≤1.5%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Comparison of passive targeted delivery of inorganic and organic nanocarriers among different types of tumors.: This study compares the efficiency of calcium carbonate-based nanocarriers in targeted drug delivery across various tumor types, offering insights into their potential for enhancing cancer treatment efficacy (Postovalova et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 98.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Substances insoluble in acetic acid: ≤ 0.2 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0004 %
Ba (Barium): passes test
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.1 %
Magnesium and alkali metals: ≤ 1.5 %
Particle size (d 50): about 14 µm
Loss on drying (200 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7