Documenti fondamentali
1.05986
Supelco
Carbonato di calcio
for producing CO₂
Sinonimo/i:
Calcium carbonate
Scegli un formato
1 KG
67,70 €
5 KG
134,00 €
67,70 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
67,70 €
5 KG
134,00 €
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11111605
Numero indice EU:
207-439-9
NACRES:
NB.21
67,70 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
300‑1400 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Identity: passes test
Particle size (0.5-2 mm): ≥ 95 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Calcium oxide anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
451711
Calcium oxide