Documenti fondamentali
1.02067
Supelco
Carbonato di calcio
precipitated for analysis of silicates EMSURE®
Scegli un formato
500 G
283,00 €
283,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
283,00 €
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-439-9
NACRES:
NA.21
283,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Solubilità
0.017 g/L
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
300‑1400 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.02%
N: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Characterization of an advanced bone graft material with a nanocrystalline hydroxycarbanoapatite surface and dual phase composition.: The study characterizes an advanced bone graft material, emphasizing the role of calcium carbonate in enhancing the material′s structural and functional properties for biomedical applications (Borden et al., 2024).
  • Discovery of a hyperalkaline liquid condensed phase: significance toward applications in carbon dioxide sequestration.: This study explores a hyperalkaline liquid phase rich in calcium carbonate, discussing its potential applications in carbon dioxide sequestration and environmental remediation (Bewernitz et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ba (Barium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.02 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6