Vai a
21061
Carbonato di calcio
BioUltra, precipitated, ≥99.0% (KT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
436,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
quality
precipitated
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.09, λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Component of tetrathionate-containing and tetrathionate-producing culture media (TBG Broth) for buffering sulfuric acid produced on reduction of tetrathionate. Media component for luminous bacteria
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.121201.02066C4830
Carbonato di calcio precipitated (≤ 0.0001% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 170
SAFC
1.12120
Carbonato di calcio
Carbonato di calcio precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02066
Carbonato di calcio
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
assay
98.5-100.5% dry basis (complexometric)
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMSURE®
product line
BioXtra
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonato di calcio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf