Documenti
1.01534
Supelco
Silver sulfate
extra pure
Sinonimo/i:
Silver sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-653-7
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
Punto di fusione
655 °C
Solubilità
8 g/L
Densità
5.45 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.3 %
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3