419273
Sodium carboxymethyl cellulose
viscosity 50-200 cP , c=4% H2O at 25°C
Sinonimo/i:
Carboxymethylcellulose sodium salt
Stato
powder
Temp. autoaccensione
698 °F
Grado di funzionalizzazione
0.7 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
Viscosità
50-200 cP
Punto di fusione
274 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)