Documenti
1.00984
Supelco
Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
201-148-0
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.5-12 % (v/v)
Impurezze
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n15/D 1.397-1.399
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
P. eboll.
106-108 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108 °C
Temp. transizione
flash point 28 °C
Solubilità
85 g/L
Densità
0.802 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.802 - 0.804
Refractive index (n15/D): 1.397 - 1.399
Boiling range (107-109°C): ≥ 96 % (v/v)
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.001 %
Readily carbonizable substances: conforms
n-Butyl alcohol (GC): ≤ 0.2 %
2-Butanol (GC): ≤ 0.05 %
Butyraldehyde (GC): ≤ 0.01 %
Ethylmethylketone (GC): ≤ 0.02 %
Isobutyraldehyde (GC): ≤ 0.05 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.05 %
Corresponds to ACS, Ph Eur-reagent
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Pentano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00882
Pentano
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
2-Butanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
294810
2-Butanol
1-butanolo for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
B7906
1-butanolo