1.00782
Nickel(II) oxide
Technipur®
Sinonimo/i:
Nickel monoxide, Oxonickel
Livello qualitativo
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1