Documenti fondamentali
921602
Sigma-Aldrich
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP 
Sinonimo/i:
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
Scegli un formato
10 ML
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NiO
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
suspension
Livello qualitativo
Concentrazione
2.5 wt. %
Viscosità
1.3 cP
Densità
0.8 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This nickel oxide nanoparticle ink is a nanoparticle based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The nickel oxide nanoparticle ink is a hole selective interface layer ink containing nickel oxide (NiO) nanoparticles in ethanol. The NiO nanoparticle ink functions well as hole extraction layer (HEL) material in solar cells.
Applicazioni
This NiO nanoparticle ink is for slot-dye, spin-coating and doctor blading for the use as hole transport layer in printed electronics. The NiO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Nota sulla preparazione
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
  • Thickness optimization may be necessary.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
56.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13.5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.