Documenti fondamentali
07-632
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NR2A
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
Scegli un formato
200 μG
640,00 €
640,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
640,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
640,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB04901
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
Descrizione generale
La proteina NR2, detta anche recettore del glutammato, ionotropica, N-metil D-aspartato 2 (NMDA2; NMDAR2), insieme alla subunità NR1 forma un eterodimero che costituisce il recettore NMDA. Esistono diverse isoforme di NR2, derivanti da processi di splicing alternativo, classificate e denominate da NR2A fino a D. Il recettore NMDA (NMDAR) è conosciuto come recettore ionotropico per il glutammato. Come il nome stesso suggerisce, la molecola di NMDA (N-metil D-aspartato) è un agonista del recettore. Una caratteristica distintiva del recettore NMDA è quella di essere sia ligando-dipendente che voltaggio-dipendente per la sua sensibilità al magnesio. Per l'attivazione è necessario che la subunità NR1 leghi la glicina e che la subunità NR2 leghi la glutammina. I recettori NMDA attivati determinano l'apertura di un canale ionico non selettivo per i cationi. Il risultato è un flusso di ioni Na+ e di piccole quantità di ioni Ca2+ verso l'interno della cellula e un flusso di ioni K+ verso l'esterno. Il flusso di calcio da parte dei recettori NMDAR è stato associato alla plasticità sinaptica, un meccanismo della cellula che regola l'apprendimento e la memoria.
Specificità
Riconosce la subunità NR2A, MW circa 170 kDa.
Immunogeno
Proteina di fusione con tag 6His, corrispondente agli amminoacidi 1265-1464 della subunità 2A del recettore NMDA (NR2A) di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione:
4 µg di un precedente lotto hanno immunoprecipitato la proteina NR2A da membrane di ippocampo di ratto e preparazioni microsomiali di cervello di ratto.
Rivela la proteina NR2A utilizzando questo anticorpo anti-NR2A, convalidato per IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting in preparazioni microsomiali di cervello di ratto (N° Cat. 12-144).
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo a una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina NR2A in preparazioni microsomiali di cervello di ratto (N°. Cat. 12-144).
Descrizione del bersaglio
Circa 170 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG policlonali di coniglio purificate in tampone contenente il 70% di tampone di conservazione tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Human immunodeficiency virus (HIV)-induced neurotoxicity: roles for the NMDA receptor subtypes.
O'Donnell, LA; Agrawal, A; Jordan-Sciutto, KL; Dichter, MA; Lynch, DR; Kolson, DL
The Journal of Neuroscience null
Autism-linked neuroligin-3 R451C mutation differentially alters hippocampal and cortical synaptic function.
Etherton M, Foldy C, Sharma M, Tabuchi K, Liu X, Shamloo M, Malenka RC, Sudhof TC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
GluN2B subunit deletion reveals key role in acute and chronic ethanol sensitivity of glutamate synapses in bed nucleus of the stria terminalis.
Wills, TA; Klug, JR; Silberman, Y; Baucum, AJ; Weitlauf, C; Colbran, RJ; Delpire, E; Winder, DG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
April P Neal et al.
Neurotoxicology, 32(2), 281-289 (2011-01-05)
N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) ontogeny and subunit expression are altered during developmental lead (Pb²+) exposure. However, it is unknown whether these changes occur at the synaptic or cellular level. Synaptic and extra-synaptic NMDARs have distinct cellular roles, thus, the effects of
Ilse Delint-Ramirez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(24), 8162-8170 (2010-06-18)
Lipid rafts are dynamic membrane microdomains enriched in cholesterol and sphingolipids involved in the compartmentalization of signaling pathways, trafficking and sorting of proteins. At synapses, the glutamatergic NMDA receptor and its cytoplasmic scaffold protein PSD-95 move between postsynaptic density (PSD)