Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
MAB354
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-somatostatina, clone YC7
culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Somatostatin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YC7, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SST(6750)
Descrizione generale
La somatostatina - nota anche come inibitore del rilascio dell′ormone della crescita (GHIH, da growth hormone inhibiting hormone) o fattore inibitorio del rilascio di somatotropina (SRIF, da somatotropin release-inhibiting factor ) - ha due forme attive di 14 aminoacidi e 28 aminoacidi rispettivamente, prodotte dal taglio alternativo di una singola pre-proproteina. E′ diffusamente espressa e agisce inibendo il rilascio di diversi ormoni secondari legandosi ai recettori della somatostatina ad alta affinità accoppiati a proteine G. La presenza di somatostatina è stata osservata a livello di nervi simpatici, cellule delle mucose, plesso mioenterico del tratto gastrointestinale, ghiandole salivari e in alcune cellule parafollicolari della tiroide.
Specificità
L'anticorpo anti-SST, clone YC7, riconosce la somatostatina. Non mostra reattività crociata con encefaline, endorfine, sostanza P o CGRP. Da′ una crosss-reazione parziale con frammenti di somatostatina.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-14 della somatostatina ciclica, coniugato alla tiroglobulina bovina mediante carbodiimide.
Applicazioni
Immunostochimica con diluizione 1:50-1:100 su cervello umano.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-somatostatina, clone YC7 è un anticorpo diretto contro la somatostatina indicato per l′uso in IH.
Stato fisico
Surnatante liofilizzato, privo di conservanti.
Stoccaggio e stabilità
L'anticorpo liofilizzato può essere conservato a 2-8°C per un periodo massimo di 3 mesi e a -20°C per una conservazione a lungo termine. Ricostituire con 100μL di acqua deionizzata sterile. Conservare a -20° C in aliquote non diluite al massimo per 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Controllo
Pancreas, cervello
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Cell type-specific inhibitory inputs to dendritic and somatic compartments of parvalbumin-expressing neocortical interneuron.
Hioki, H; Okamoto, S; Konno, M; Kameda, H; Sohn, J; Kuramoto, E; Fujiyama, F; Kaneko, T
The Journal of Neuroscience null
Recruitment of Perisomatic Inhibition during Spontaneous Hippocampal Activity In Vitro.
Beyeler, A; Retailleau, A; Molter, C; Mehidi, A; Szabadics, J; Leinekugel, X
Testing null
Latefa Yekhlef et al.
Journal of neurophysiology, 113(5), 1616-1630 (2014-12-17)
GABAergic interneurons are thought to play a critical role in eliciting interictal spikes (IICs) and triggering ictal discharges in temporal lobe epilepsy, yet the contribution of different interneuronal subtypes to seizure initiation is still largely unknown. Here we took advantage
Frequency-invariant temporal ordering of interneuronal discharges during hippocampal oscillations in awake mice.
Varga, C; Golshani, P; Soltesz, I
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Function of dendritic spines on hippocampal inhibitory neurons.
Scheuss, V; Bonhoeffer, T
Cerebral Cortex (1991)