The immunizing peptide is Product No. I2149. It is useful for displacement of HA-tagged fusion proteins from HA antibody in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by HA peptide demonstrates the binding of the antibody is specific.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 554,00 € |
0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 684,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1370,00 € |
Informazioni su questo articolo
554,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-4 μg/test using HA-tagged fusion protein from cell lysates, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cells, western blot: 0.5-0.8 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cell extracts
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
La proteina emoagglutinina del virus dell'influenza è un nonapeptide derivato dalla glicoproteina spike maggiore di membrana del virus dell′influenza umana. Questa glicoproteina ceppo-specifica è un omotrimero di monomeri da 84 kDa. Ciascun monomero contiene due subunità legate da ponti disolfuro: HA1 e HA2.
L′anti-HA viene prodotto nel coniglio utilizzando un peptide sintetico corrispondente ai residui amminoacidici dell′emoagglutinina (HA) dell′influenza umana, coniugato con KLH. L′anticorpo viene purificato per affinità sul peptide immunizzante immobilizzato.
L′anticorpo anti-HA è specifico per le proteine di fusione marcate con HA N- o C-terminale. Il prodotto può rilevare bande di reattività crociata in determinate cellule di mammifero. Il peptide HA immunizzante (N. di prodotto I2149) inibisce in modo specifico la colorazione della banda proteica marcata con HA.
Immunogen
Application
È anche adatto all′immunofluorescenza indiretta (10-20 μg/mL con cellule transfettate con proteine di fusione marcate con HA), all′immunoprecipitazione (2,5-4 μg/test con proteine di fusione marcate con HA da lisati cellulari) e al Western blotting (0,5-0,8 μg/mL con estratti di cellule transfettate con proteine di fusione marcate con HA).
Biochem/physiol Actions
Il gene dell′HA si usa spesso come marcatura di affinità per proteine target nei sistemi ricombinanti di vettori di espressione. Le proteine marcate con HA prodotte da tali sistemi forniscono prodotti di fusione stabili che non interferiscono con la funzione e la distribuzione delle proteine target. L′anticorpo anti-HA può rilevare bande di reattività crociata in determinate cellule di mammifero. Il peptide HA immunizzante (N. di prodotto I2149) inibisce in modo specifico la colorazione della banda proteica marcata con HA. La sequenza di acido nucleico che codifica per il peptide HA è stata incorporata in vari plasmidi di espressione adiacenti al sito di clonazione consentendo così la clonazione e l′espressione della proteina di fusione marcata con HA. Tali proteine di fusione possono essere espresse in cellule di organismi diversi, come batteri, lieviti, insetti e mammiferi. Nella proteina di fusione, la sequenza dell′HA può servire come bersaglio di riconoscimento per anticorpi specifici consentendo quindi il rilevamento, la localizzazione subcellulare, la caratterizzazione, la quantificazione, l′analisi funzionale e la purificazione per affinità della proteina marcata con HA e delle proteine legate associate. L′inserimento dell′epitopo HA in diverse regioni di una proteina cellulare e il successivo esame dell′immunoreattività dell′epitopo in cellule intatte e permeabilizzate è utile nello studio dei livelli di espressione cellulare, della topologia e dell′attività funzionale della proteina marcata. Grazie al rilevamento della marcatura HA mediato dall′anticorpo non è necessario generare un anticorpo specifico per proteine di nuova identificazione, scarsamente presenti, instabili, difficili da purificare, che sviluppano reazione crociata o scarsamente immunogene, con notevole risparmio di tempo.
Physical form
Preparation Note
Se si desidera prolungare la conservazione, congelare in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Se si osserva una lieve torbidità dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso. Le soluzioni alla concentrazione di lavoro non utilizzate entro 12 ore devono essere smaltite.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate TRITC conjugate | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2.5-4 μg/test using HA-tagged fusion protein from cell lysates, western blot: 0.5-0.8 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cell extracts, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cells | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:20,000 using extracts from 293T (human embryonic kidney) cells expressing a recombinant HA-fusion protein | technique(s) direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins | technique(s) western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts. |
| clone polyclonal | clone HA-7, monoclonal | clone HA-7, monoclonal | clone HA-7, monoclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is the immunizing peptide for Product H6908, Anti-HA antibody, available?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the concentration of Product No. H6908, anti HA?
1 risposta-
The antibody concentration for Product No. H6908 is reported as a lot-specific value on the certificates of analysis. Please refer to the Certificate of Analysis for the lot received for the specific antibody concentration. Values for recent lots have ranged from 0.5 - 0.7 mg/mL.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
What strain of influenza hemagglutinin does Product H6908, Anti-HA antibody, recognize?
1 risposta-
The sequence of the immunizing peptide is YPYDVPDYA. This sequence corresponds to amino acids 99-107 of human influenza virus X47 (classified as an H3N2 strain) referred to in Niman, H.L., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 80, 4949-4953, 1983. However, according to the NCBI databases, the same epitope (YPYDVPDYA) corresponds to amino acids 98-106 in the vast majority of prevalent influenza viruses hence our claim in the data sheet of the antibodies. NCBI is National Center for Biotechnology Information.