Vai a
AP124
Anticorpo di capra anti-IgG di topo
2 mg/mL, Chemicon®
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Anti-IgG di topo, Anti-IgG di topo di capra coniugato con HRP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
248,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
38
248,00 €
Risparmia Fino a 15%
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
L'anticorpo di capra anti-IgG di topo, è in grado di rilevare il livello delle IgG di topo e il suo uso è stato pubblicato e validato in applicazioni di ELISA, IP e WB.
Biochem/physiol Actions
Reagisce con la catena gamma delle IgG di topo, così come con le catene leggere di tutte le classi di immunoglobuline di topo. Monospecifico in IEP contro siero di topo intero.
Physical form
Formato liquido in tampone fosfato 0,02M, cloruro di sodio 0,25M e 0,1% di azoturo di sodio. Filtrato attraverso un filtro a membrana da 0,45 micron.
Preparation Note
Conservare a +2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi.
Analysis Note
A una concentrazione di 10 mg/mL, mostra una banda singola dopo corsa in IEP contro siero di capra intero.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP128AP130AP112
description
2 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
description
2 mg/mL, Chemicon®
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
wgk
WGK 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)