06-873
Anti-Casein Kinase 2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-Cka1, Anti-Cka2, Anti-OCNDS
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSN2(1447)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1