06-863
Anticorpo anti-CREB
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 1, CREB-1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Analisi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare una maggiore occupazione del promotore di LYPD3 da parte di CREB in cellule TE-4 di cancro dell′esofago umano con deficit di LKB1 (Gu, Y., et al. (2012). Oncogene. 31(4):469–479).
Analisi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): con un lotto rappresentativo è stata rilevata l′associazione di CREB ai siti del gene RNASET2, che sono il bersaglio della proteina Tax codificata dal virus linfotropico di tipo 1 dei linfociti T (HTLV-1), utilizzando le linee di linfociti T infettati da HTLV-1 MT-2, C8166/45 e SLB-1 (Polakowski, N., et al. (2011). Viruses. 3(8):1485-500).
Analisi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare l′occupazione del promotore IV del gene hBDNF da parte di CREB in preparazioni cromatiniche ottenute da tessuto corticale parietale umano post mortem (Gu, Y., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295-3308).
Analisi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare l′occupazione del promotore di miR-9-2 da parte di CREB in cellule di neuroblastoma umano SK-N-BE (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
Analisi di ChIP-seq: mediante analisi di ChIP-seq, un lotto rappresentativo ha permesso di identificare i geni target di CREB in cellule GC1-spg derivate da spermatogoni murini (Martianov, I., et al. (2010). BMC Genomics. 11:530).
Saggio di Western blotting: lotti rappresentativi hanno permesso di rilevare CREB in lisati di neuroni striatali in coltura derivati da embrioni di ratto e in cellule di feocromococitoma PC-12 (Hutchinson, A.N., et al. (2012). Neuropsychopharmacology. 37(2):321-337; Maharjan, S., et al. (2010). J. Neurochem. 112(1):42-55).
Saggio di Western blotting: lotti rappresentativi hanno permesso di rilevare CREB in un lisato di cellule PC-1 (dal caput prossimale dell′epididimo) e in omogenati di tessuto ippocampale (Hamzeh, M., and Robaire, B. (2011). J. Endocrinol. 209(1):55-64; Zhou, Z., et al. (2009). Neuropharmacology. 56(1):81-89).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare la presenza di CREB nel lisato di cellule di neuroblastoma umano SK-N-BE (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
Saggio di rallentamento della mobilità elettroforetica (EMSA): l′aggiunta di un lotto rappresentativo ha causato un netto rallentamento del complesso DNA-CREB nel saggio EMSA utilizzando la sequenza legante CREB nel promotore I del gene hBDNF, contenente oligonucleotidi radiomarcati, e lisati ottenuti da neuroni primari di ratto trattati con KCl (Pruunsild, P., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295-3308).
Epigenetica & funzione nucleare
Fattori di trascrizione
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare CREB in 10 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Nota: se la temperatura del congelatore scende al di sotto di -20°C, le soluzioni contenenti glicerolo possono congelare durante il periodo di conservazione.
Risultati analitici
controllo antigenico positivo: N.Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. A 510 μL di lisato aggiungere un egual volume di tampone riducente Laemmli e fare bollire per 5 minuti per ottenere un campione ridotto. Caricare 20 μg di lisato ridotto/pozzetto in un minigel.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1