Documenti fondamentali
AB3006
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CREB
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
Scegli un formato
100 μL
367,00 €
367,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
367,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
367,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Descrizione generale
La proteina CREB è un fattore di trascrizione beta ZIP che attiva i geni bersaglio attraverso elementi di risposta al cAMP. Essa è in grado di mediare i segnali provenienti da numerosi stimoli fisiologici, con conseguente regolazione di un'ampia gamma di risposte cellulari. CREB è espressa in numerosi tessuti e svolge un importante ruolo regolatore in particolare nel sistema nervoso. Si ritiene che la CREB rivesta un ruolo chiave nel promuovere la sopravvivenza neuronale, la proliferazione dei precursori, la crescita neuritica e la differenziazione neuronale in alcune popolazioni neurali. Inoltre, la via di segnalazione della CREB è coinvolta nell'apprendimento e nella memoria in diversi organismi. La proteina CREB è in grado di attivare selettivamente numerosi geni situati a valle attraverso interazioni con diversi partner di dimerizzazione. La CREB viene attivata mediante fosforilazione alla Ser133 da varie vie di segnalazione, tra cui Erk, Ca2+ e dello stress. Tra le chinasi coinvolte nella fosforilazione della CREB alla Ser133 figurano la p90RSK, la MSK, la CaMKIV e la MAPKAPK-2.
Specificità
Proteina 1 di legame dell'elemento di risposta all'AMP ciclico (CREB-1, p43) umana. In Western blotting mostra una banda principale a 46 kDa quando viene analizzato contro un lisato di 1 x 10^6 cellule B Raji. Si possono osservare bande minori a 75 kDa e 43 kDa. Reattività parziale con la proteina CREM-1. Può reagire in modo non specifico con altre proteine.
Immunogeno
Peptide (p43) della CREB-1 corrispondente alla porzione N-terminale (aa 5-45) della proteina umana, coniugato con KLH.
Applicazioni
Immunoblot
Immunoprecipitazione
ELISA
Saggio di supershift: 0,5-1,0 μL per saggio.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Utilizza l'anticorpo anti-CREB (anticorpo policlonale di coniglio) convalidato in ELISA, EMSA, IP, WB per rilevare la proteina CREB, nota anche come CREB-1, proteina 1 di legame dell'elemento di risposta al cAMP.
Linkage
Sostituisce: 04-218
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido (sterilizzato mediante filtrazione) in tampone fosfato di potassio 0,02 M contenente cloruro di sodio 0,15 M, pH 7,2, con lo 0,01%di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite al massimo per sei mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Maike Stegen et al.
PloS one, 16(2), e0247087-e0247087 (2021-02-19)
G protein-coupled receptor kinase 6 (GRK6) is part of the G protein-coupled receptor kinase family, whose members act as key regulators of seven-transmembrane receptor signalling. GRK6 seems to play a role in regulation of inflammatory processes, but mechanisms of transcriptional
Ling-Ling Teng et al.
PLoS biology, 17(3), e2007097-e2007097 (2019-03-19)
Dietary restriction (DR; sometimes called calorie restriction) has profound beneficial effects on physiological, psychological, and behavioral outcomes in animals and in humans. We have explored the molecular mechanism of DR-induced memory enhancement and demonstrate that dietary tryptophan-a precursor amino acid
Jonathan Aryeh Sobel et al.
PLoS biology, 15(4), e2001069-e2001069 (2017-04-18)
Many organisms exhibit temporal rhythms in gene expression that propel diurnal cycles in physiology. In the liver of mammals, these rhythms are controlled by transcription-translation feedback loops of the core circadian clock and by feeding-fasting cycles. To better understand the
Diego Scheggia et al.
Brain, behavior, and immunity, 97, 89-101 (2021-07-12)
Autoantibodies targeting the GluA3 subunit of AMPA receptors (AMPARs) have been found in patients with Rasmussen's encephalitis and different types of epilepsy and were associated with the presence of learning and attention deficits. Our group recently identified the presence of
Ying Yu et al.
Epilepsia open, 5(3), 418-431 (2020-09-12)
The objective of this study was to identify the signaling pathway that is immediately triggered by status epilepticus (SE) and in turn contributes to the excessive brain-derived neurotrophic factor (BDNF)/tropomyosin-related kinase receptor B (TrkB) signaling within the hippocampus. We used