06-1082-I
Anti-IL-27A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-27 subunit alpha, IL-27 subunit alpha, IL-27-A, IL27-A, Interleukin-30, p28, IL-27A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL27(246778)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody from a representative lot detected IL-27A in 1X10E6 staph enterotoxin B treated human peripheral blood mononuclear cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected IL-27A in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1