Documenti fondamentali
E-066
Supelco
Etil-d5 solfato
1.0 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Sale sodico di Etil-d5 solfato
Scegli un formato
1 ML
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
356,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2D5NaO4S
Peso molecolare:
153.14
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il solfato d′etile è presente nel metabolismo umano dell′alcol etilico ed è un biomarcatore di acuto consumo alcolico rivelato da esami del sangue. Nuovo standard interno adatto a svariati impieghi in applicazioni di LC/MS o GC/MS, da prove di alcol/etanolo nel sangue e tossicologia forense o clinica fino a droghe nelle urine.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.