ZMS1038
Anti-Phosphatidylserine Antibody, clone 1H6 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
PS
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in Jurkat cells treated with Staurosporine.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Phosphatidylserine in Jurkat cells treated with staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phosphatidylserine in one million Jurkat cells treated with Staurosporine (2 µg/ml; 8 h).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)