Documenti fondamentali
V-902
Supelco
Vardenafil dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
147,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32N6O4S·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(C)N=C(CCC)N1N2)N=C2C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC)CC4)=O)=CC=C3OCC.Cl.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.2ClH/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);2*1H
NOIHTGOGFDFCBN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE5A(8654)
Descrizione generale
Vardenafil, a phosphodiesterase inhibitor, is used to treat erectile dysfunction. This Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Vardenafil is sold under the trade names Levitra® and Staxyn®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Levitra is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Staxyn is a registered trademark of Bayer Aktiengesellschaft
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sildenafil citrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001578
Sildenafil citrate
Osama Shaeer
The journal of sexual medicine, 10(2), 532-540 (2012-10-24)
Utility of phosphodiesterase inhibitors (PDEi's) for the treatment of erectile dysfunction (ED) has been the focus of experimental and clinical studies. However, public preferences, attitudes, and experiences with PDEi's are rarely addressed from a population/epidemiology viewpoint. The Global Online Sexuality
O A H Reneerkens et al.
Psychopharmacology, 225(2), 303-312 (2012-08-03)
Sensory gating is an adaptive mechanism of the brain to prevent overstimulation. Patients suffering from clinical disorders such as Alzheimer's disease or schizophrenia exhibit a deficit in gating, which indicates not only an impairment in basic information processing that might
I A Korneev
Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (2)(2), 106-108 (2013-06-26)
The arsenal of professionals providing assistance to men with erectile dysfunction includes a new, mouth dissolving dosage form of the vardenafil--levitra ODT. This form is effective, safe, and has a higher bioavailability as compared to vardenafil in the form of
Kristina Y Rust et al.
Therapeutic drug monitoring, 34(6), 729-735 (2012-11-07)
Phosphodiesterase type 5 inhibitors such as sildenafil, vardenafil, and tadalafil are a class of drugs used primarily in the treatment of erectile dysfunction. Sildenafil and tadalafil are also approved for the treatment of pulmonary hypertension. The aim of this study
Kenneth Beer
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(12), 1494-1495 (2013-02-05)
Eruptions from drugs are among the most frequently reported adverse events. The most frequent etiologic agents include antibiotics and nonsteroidal anti-inflammatory agents. These eruptions are also a frequent source of visits to dermatology of!ces. Many of the inciting agents are