V9378
Vitamin K2
Sinonimo/i:
Menaquinone 4, Menatetrenone
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Applicazioni
- Vitamin K2 ameliorates osteoarthritis by suppressing ferroptosis and extracellular matrix degradation through activation GPX4′s dual functions.: Vitamin K₂ is shown to have protective effects in osteoarthritis by inhibiting ferroptosis and preventing the degradation of the extracellular matrix. The study emphasizes the therapeutic potential of vitamin K₂ in managing joint health and reducing the progression of osteoarthritis (He et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)