Documenti fondamentali
P-050
Supelco
PMA hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
p-Methoxyamphetamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].NC(Cc1ccc(cc1)OC)C.[H+]
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9;/h3-6,8H,7,11H2,1-2H3;1H
VSHZXOLHFRVZND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
PMA, or para-methoxyamphetamine is a ring-substituted phenethylamine with hallucinogenic effects. PMA is known by street names "Dr. Death," "Chicken Powder," and "Chicken Yellow." Toxicity of PMA may occur at doses only slightly above the usual recreation dose.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ryan Hewton et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 34(10), 1051-1057 (2007-08-24)
1. It is well established that the commonly used recreational drugs 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'ecstasy') and para-methoxyamphetamine (PMA) facilitate the release and prevent the reuptake of 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin). Although these drugs have similar potencies for their abilities to increase the
Keiko Kudo et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 855(1), 115-120 (2007-04-04)
Metamphetamine (MA) is one of the most frequently encountered abused drugs in Japan and the Triage immunoassay kit is often used to screen for this drug. However, immunoassay screening also gives positive results with other structurally related compounds, such as
Antonio Doménech et al.
The Analyst, 135(6), 1449-1455 (2010-04-22)
Electrochemical discrimination between dopamine and psychotropic drugs which have in common a skeletal structure of phenethylamine, can be obtained using acyclic receptors L(1) and L(2), containing two terminal 3-alkoxy-5-nitroindazole rings. Upon attachment to graphite electrodes, L(1) and L(2) exhibit a
N Stanley et al.
Neuroscience, 146(1), 321-329 (2007-02-20)
We have recently demonstrated that co-administration of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "ecstasy") with the reversible monoamine oxidase type A (MAO-A) inhibitor moclobemide at an ambient temperature of 22 degrees C significantly increases striatal 5-HT outflow and 5-HT-mediated behaviors. In the present study
Emily J Jaehne et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 81(3), 485-496 (2005-05-21)
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'ecstasy') and related amphetamines such as para-methoxyamphetamine (PMA) disrupt normal thermoregulation in humans and rats. Behavior, an important component of thermoregulation in mammals, has not been investigated with respect to these drugs. This is surprising as harm minimization