Documenti fondamentali
P-006
Supelco
PCP-D5 (Phencyclidine-D5) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Phencyclidine-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20ND5
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.42
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto P-006 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)C2(CCCCC2)c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H25N/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2/i1D,4D,5D,10D,11D
JTJMJGYZQZDUJJ-ZWYOJXJXSA-N
Descrizione generale
Phencyclidine, commonly known as PCP, is a recreational drug with hallucinogenic and neurotoxic effects. With street names such as "angel dust" or "wet", PCP comes in either powder or liquid forms. Phencyclidine-D5 is a stable-labeled internal standard suitable for quantitation of PCP levels in urine, blood or hair by LC/MS or GC/MS for testing applications in urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)