Documenti fondamentali
NMID921
3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31NO3
Peso molecolare:
417.54
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)