Documenti fondamentali
N-090
Supelco
Nortriptyline-D3 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D3H18N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H/i1D3;
SHAYBENGXDALFF-NIIDSAIPSA-N
Descrizione generale
Nortriptyline is a second generation tricyclic antidepressant (TCA) marketed under trade names such as Sensoval, Aventyl®, and Pamelor® for treatment of major depression. Nortriptyline is also an active metabolite of the TCA amitriptyline. This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable as an internal standard for quantitation of nortriptyline by LC/MS or GC/MS in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, isotope dilution methods, or medication monitoring applications.
Note legali
Aventyl is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pamelor is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)