Documenti fondamentali
N-076
Supelco
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, NNK
Scegli un formato
1 ML
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
128,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
FLAQQSHRLBFIEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified Spiking Solutions® are suitable for use in nicotine testing, environmental monitoring, or clinical and diagnostic testing of nicotine biomarkers by LC-MS/MS or GC/MS. Also known as nicotine-derived nitrosamine ketone, NNK is a potent carcinogen and biomarker of exposure to cigarette smoke. NNK, produced upon the curing of tobacco, is found in a variety of tobacco products including chewing tobacco, snuff, cigarettes, and cigars.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lucie Skarydova et al.
Drug metabolism letters, 6(3), 174-181 (2013-01-22)
Tobacco smoking is the most widely known cause of human cancer-related death worldwide. NNK is one of the proved human carcinogens contributing to the development of several types of cancer. The carcinogenic effect of NNK depends on the metabolic pathway.
William Gordon et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(3), 725-733 (2012-09-27)
The nitrosamine 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), an important carcinogen found in tobacco products, causes lung cancer in genetically susceptible animals. In addition to mutations of the K-Ras gene, NNK has non-mutagenic effects that include alterations in gene expression and immunomodulation in the
Jing Wang et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(5), 2207-2212 (2012-08-21)
Overexpression of DNA methyltransferase 1 (DNMT1) has been detected in many cancers. Tobacco exposure is known to induce genetic and epigenetic changes in the pathogenesis of malignancy. 4-(Methylnitrosamino)- 1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) is an important carcinogen present in tobacco smoke; however the
Kent-Man Chu et al.
Current pharmaceutical design, 19(1), 5-10 (2012-09-07)
Cigarette smoke has always been the single most preventive cause of death in the world. In 2011, over 460,000 died from cigarette smoke-related diseases in US. The detrimental effects of cigarette smoke on human beings are due to the presence
Chi-Jung Chung et al.
Toxicology letters, 216(1), 16-22 (2012-11-13)
Gene polymorphisms of the 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolism-related enzymes-cytochrome P450 (CYP) monooxygenase 2A13 (CYP2A13) and UDP-glucuronosyltransferases (UGT)-2B7 could contribute to the levels of NNK-related metabolites in urine, thereby increasing the susceptibility to urothelial carcinoma (UC). Therefore, our study aimed to evaluate