Documenti fondamentali
94454
Supelco
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(Methyl-d3-nitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanol, NNAL-Methyl-d3
Scegli un formato
1 MG
652,00 €
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
652,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H12N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
652,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Compatibilità
corresponds for LC-MS
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706031, T706021
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)