Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 330,00 € |
Informazioni su questo articolo
195,00 €
form
liquid
Quality Segment
impurities
≤10% Isopropanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Changes in levels of N-nitrosamine formed from amine-containing compounds during chloramination via photocatalytic pretreatment with immobilized TiO(2): Effect of source water and pH.: In this study, NDELA is used as a standard to examine how the formation of nitrosamines, such as N-Nitrosodiethanolamine, is affected by different water sources and pH levels during water treatment processes (Seid et al., 2022).
- Monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in toy-slime and putty in the Netherlands.: This research focuses on the presence of N-Nitrosodiethanolamine in children′s toys, providing important data for consumer safety and regulatory standards (Braver et al., 2021).
- On-line solid phase extraction-ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the determination of N-nitrosodiethanolamine in baby shampoo.: Highlights the usage of N-Nitrosodiethanolamine as an analytical standard in application of advanced chromatographic techniques for detecting harmful substances in consumer products, ensuring product safety and regulatory compliance (Tada et al., 2021).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ≤10% Isopropanol | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethanolamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
52.9 °F
flash_point_c
11.6 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1116-54-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?