Norfentanyl is a major urinary metabolite of fentanyl, a potent synthetic analgesic sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®. Therefore, this Certified Spiking Solution is suitable for testing applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing. So it can be used as a positive control for urinal drug testing.
N-031
Norfentanyl oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
OLFNESLXXQCODF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
I'm interested in Fentanyl abuse test using urine specimen. Would this product work as positive control for this diagnostic test?
1 risposta-