Vai a
F-048
p-Fluorobutyryl fentanyl (PFBF) solution
100 μg/mL in methanol (), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
100 μg/mL in methanol (
)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N(C2CCN(CC2)CCc3ccccc3)C(=O)CCC
InChI
1S/C23H29FN2O/c1-2-6-23(27)26(21-11-9-20(24)10-12-21)22-14-17-25(18-15-22)16-13-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-12,22H,2,6,13-18H2,1H3
InChI key
QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified Snap-N-Spike®; solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in para-Fluorobutyryl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications. para-Fluorobutyryl fentanyl, also known as PFBF and 4-FBF, is a designer drug and fentanyl analog that is abused recreationally.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)