A-139
4-ANPP solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(CCC(NC2=CC=CC=C2)CC1)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C19H24N2/c1-3-7-17(8-4-1)11-14-21-15-12-19(13-16-21)20-18-9-5-2-6-10-18/h1-10,19-20H,11-16H2
ZCMDXDQUYIWEKB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)