Documenti fondamentali
P-055
Supelco
Propranolol hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.80
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
A certified reference solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for LC/MS or GC/MS testing methods in clinical and diagnostic testing, urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology. Propranolol is a sympatholytic non-selective beta blocker used to treat a variety of medical conditions including hypertension, anxiety and panic. The drug is sold under numerous brand names such as Inderal®, Avlocardyl, Deralin, and Dociton.
Applicazioni
<ul>
<li><strong>Propranolol hydrochloride solution for infantile hemangioma:</strong>Liposomal formulations of propranolol hydrochloride have been developed for the treatment of infantile hemangioma, offering a targeted therapeutic approach in pediatric dermatology (Nifli et al., 2024).</li>
<li><strong>Propranolol hydrochloride:</strong> Research on the percutaneous absorption of solvent-deposited propranolol hydrochloride across different skin layers provides insights into its properties like it can be used as a function of dose and ionization state and as a calibration standard (Tonnis et al., 2024).</li>
</ul>
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Inderal is a registered trademark of Cranford Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Philip M Short et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(12), 1308-1314 (2013-04-19)
Unblinded studies have shown improvements in airway hyperresponsiveness with chronic nadolol in steroid-naive patients with asthma. To assess the effects of chronic nonselective β-blockade as add-on to inhaled corticosteroids (ICS) in patients with asthma. A double-blind randomized placebo-controlled crossover trial
What doesn't kill may not make you stronger. β-blockers for asthma.
Shamsah Kazani et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 187(12), 1281-1281 (2013-06-19)
Jun Zhang et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(7), 731-737 (2013-03-16)
Multiplexed liquid chromatography (LC) coupled with multiple-injection-chromatogram acquisition has emerged as the method of choice for high-speed discovery bioanalysis, because it significantly reduces injection-to-injection cycle time while maintaining the chromatography quality. Historically, systems utilizing this approach had been custom built
[Propanolol effective treatment for laryngo-tracheal hemangioma].
Markus Granholm et al.
Lakartidningen, 110(19-20), 947-948 (2013-06-12)
Oral propranolol versus placebo for retinopathy of prematurity: a pilot, randomised, double-blind prospective study.
Imad R Makhoul et al.
Archives of disease in childhood, 98(7), 565-567 (2013-05-02)
Articoli
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.