Documenti fondamentali
G-001
Supelco
GHB sodium salt solution
1.0 mg/mL in methanol (as salt), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
4-Hydroxybutyric acid sodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto G-001 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as salt)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-2-4(6)7/h5H,1-3H2,(H,6,7)/p-1
SJZRECIVHVDYJC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
GHB, or γ-hydroxybutyrate, is a central nervous system depressant sold under the brand name Xyrem® and used medically to treat narcolepsy, excessive daytime sleepiness and in rare circumstances, alcoholism. GHB is also used recreationally as an intoxicant and date rape drug. Its many street names include “GBH”, “Liquid X”, “G”, “Juice”, and “Mils”.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xyrem is a registered trademark of JPI Commercial, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jae Seong Lee et al.
Journal of biotechnology, 161(1), 34-41 (2012-06-26)
Previous research showed that co-down-regulation of caspase-3/7 in rCHO cells, unlike Bcl-2 overexpression, did not effectively block apoptotic cell death induced by 3mM sodium butyrate (NaBu). Here, it is found that the control of autophagy is also related to this
John M Roll et al.
Journal of the experimental analysis of behavior, 97(3), 323-331 (2012-06-14)
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) is a drug with significant abuse potential. The present study aimed to assess the relative value of escalating doses of GHB to current GHB users via the Multiple Choice Procedure (MCP), and to validate that the dose rated
Free speech rights outweigh restrictions on promoting drugs off label, court rules.
Bob Roehr
BMJ (Clinical research ed.), 345, e8324-e8324 (2012-12-12)
Elisabetta Bertol et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 70, 518-522 (2012-08-14)
A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method were validated for quantifying endogenous and exogenous hair concentrations of gamma-hydroxybutyrate (GHB). The GC-MS method is based on overnight extraction of 25 mg hair in NaOH
Robert Neijzen et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 47(5), 801-803 (2012-09-29)
Intoxications with gamma-hydroxybutyrate (GHB) are occurring more frequently. Patients are primarily treated symptomatically. The use of activated charcoal (AC) has been suggested in several guidelines and in literature, although the clinical value of AC in GHB intoxication is a matter