Documenti fondamentali
D-063
Supelco
Dehydroepiandrosterone (DHEA) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Dehydroepiandrosterone
Scegli un formato
1 ML
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Descrizione generale
DHEA is an endogenous steroid that has been implicated in a broad range of biological effects in humans and other mammals. Besides testing under the World Anti-Doping Code of the World Anti-Doping Agency (WADA), DHEA levels are also measured for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and for determination of hyperandrogenic conditions such as polycystic ovarian syndrome and adrenal tumors. This calibration material is suitable for GC/MS and LC/MS applications from clinical and diagnostic testing and endocrinology to sports testing.
Applicazioni
  • DHEA in Doping-Control: This research develops an extraction and GC-MS analysis method for anabolic steroids, including DHEA, in dietary supplements, aimed at doping control applications, enhancing the reliability of DHEA testing in sports science (Dahmani et al., 2018).
  • Chromatography for Hormonal Analysis: The development of a liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous measurement of testosterone, androstenedione, and DHEA in serum offers a robust tool for researchers studying steroid hormone pathways and their implications in various physiological processes (Xu et al., 2017).
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tracey A Quinn et al.
Endocrinology, 154(3), 1190-1201 (2013-01-29)
Synthesis of the androgen dehydroepiandrosterone (DHEA) by the fetal adrenal gland is important for placental estrogen production and may also be important for modulating the effects of glucocorticoids on the developing brain. The presence of cortisol in spiny mouse (Acomys
Keiko Wada et al.
Annals of epidemiology, 23(2), 60-65 (2012-12-26)
We aimed to assess the associations of sex, age, body mass, sex steroid hormones, and lifestyle factors with the levels of melatonin in young children. This study followed a cross-sectional design and was conducted two preschools in Japan. Subjects were
Stephanie Wemm et al.
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 47(2), 149-157 (2013-01-22)
Problematic drinking is a widespread problem among college students, and can contribute to alcohol dependence during later adulthood, particularly among females. The current study assessed vulnerability for alcohol-related consequences by comparing self-reported drinking with coping styles and physiological and behavioral
Jean-Pierre Savineau et al.
Biochemical pharmacology, 85(6), 718-726 (2012-12-29)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) is a steroid hormone derived from cholesterol synthesized by the adrenal glands. DHEA and its 3β-sulphate ester (DHEA-S) are the most abundant circulating steroid hormones. In human, there is a clear age-related decline in serum DHEA and DHEA-S
Marta Kokot-Kierepa et al.
Ginekologia polska, 83(10), 772-777 (2013-02-07)
With increasing longevity in Poland, women can now expect to live around 40% of their lives after menopause, and there is a growing desire for older women to preserve their vitality sexual function and quality of life. The most common
Articoli
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.