709549
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-d6
97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3ß-Hydroxy-5-androsten-17-one-d6, 5-Androsten-3ß-ol-17-one-d6, DHEA-d6, Dehydroisoandrosterone-d6, Prasterone-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
149-151 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3C1
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D
FMGSKLZLMKYGDP-BQXVJGQMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3