Vai a
D-065
Dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEAS) sodium salt solution
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
146,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-ZJTJBYBXSA-M
General description
DHEAS is a metabolite of dehydroepiandrosterone (DHEA), an endogenous steroid that has been implicated in a broad range of biological effects in humans and other mammals. DHEAS levels are measured by LC-MS/MS for determination of excess adrenal activity as observed in adrenal cancer, certain forms of congenital adrenal hyperplasia (CAH), and polycystic ovary syndrome.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. 1. What is the purity? 2. Can this be used in tissue culture media for growing cells?
    1 risposta
    1. Secondary chromatographic purity by HPLC/UV analysis and LC/MS analysis is greater than 99.9% according to the Certificate of Analysis. This product has not been tested to determine its suitability for cell culture use.