C-269
Cannabinoid Mixture - 17 Components solution
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Cannabichromenic acid (CBCA), 250 μg/mL
Cannabicyclol (CBL), 250 μg/mL
Cannabicyclolic acid (CBLA), 250 μg/mL
Cannabidiol, 250 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 250 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 250 μg/mL
Cannabinol, 250 μg/mL
Cannabinolic acid (CBNA), 250 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 250 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 250 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 250 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 250 μg/mL
(-)-Delta8-THC, 250 μg/mL
(-)-Delta9-THC, 250 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 250 μg/mL
THCA-A (delta-9-Tetrahydrocannabinolic acid A), 250 μg/mL
THCV (delta-9-Tetrahydrocannabivarin), 250 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup