C-168
Clonazolam-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C17H12ClN5O2/c1-10-20-21-16-9-19-17(12-4-2-3-5-14(12)18)13-8-11(23(24)25)6-7-15(13)22(10)16/h2-8H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
XJRGLCAWBRZUFC-QFFDRWTDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)