SML0327
AM630
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Iodo-2-methyl-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone, AM 630, Iodopravadoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)c2c(C)n(CCN3CCOCC3)c4cc(I)ccc24
InChI
1S/C23H25IN2O3/c1-16-22(23(27)17-3-6-19(28-2)7-4-17)20-8-5-18(24)15-21(20)26(16)10-9-25-11-13-29-14-12-25/h3-8,15H,9-14H2,1-2H3
JHOTYHDSLIUKCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a cannabinoid 2(CB2) inhibitor to study the analgesic effect exerted by polysaccharopeptide from Trametes versicolor (TPSP).
- as a CB2 antagonist along with β-caryophyllene (BCP) to study its effects on re-epithilialization of fibroblast cells.
- as a CB2 antagonist to study its interaction with 17-β-estradiol in primary human osteoblasts.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3